Learn More
Keystone Cleanroom Products 2-Ply BHD Autoclave Bags with Tyvek™ Drawstring Closure
Designed for the steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. The bags can be aseptically opened without having to cut, or the removal of particulate generating autoclave tape.
4720.00 CHF - 5540.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | COC |
Verschlusstyp | Kordelzug |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Kapazität (angloamerikanisch) | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Kapazität (angloamerikanisch) | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17785249
|
Keystone Cleanroom Products
BNWBG0104D-2P |
118 mL | 4 oz. | 4 x 1 in. |
4720.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17795249
|
Keystone Cleanroom Products
BNWBG0106D-2P |
177 mL | 6 oz. | 6 x 1 in. |
4835.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17705259
|
Keystone Cleanroom Products
BNWBG0108D-2P |
237 mL | 8 oz. | 8 x 1 in. |
4955.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17725259
|
Keystone Cleanroom Products
BNWBG0204D-2P |
237 mL | 8 oz. | 4 x 2 in. |
4955.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17735259
|
Keystone Cleanroom Products
BNWBG0206D-2P |
295 mL | 10 oz. | 6 x 2 in. |
5300.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17745259
|
Keystone Cleanroom Products
BNWBG0210D-2P |
591 mL | 20 oz. | 10 x 2 in. |
5425.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17755259
|
Keystone Cleanroom Products
BNWBG0308D-2P |
710 mL | 24 oz. | 8 x 3 in. |
5300.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17765259
|
Keystone Cleanroom Products
BNWBG0310D-2P |
887 mL | 30 oz. | 10 x 3 in. |
5540.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Designed for steam sterilization
- Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
- Fast and consistent for equipment preparation area
- Reduces labor costs
- Resists tearing and punctures
- Effective 2-Ply microbial barrier
- Steam sterilization indicator - autoclavable up to 135°C
- Significant process improvement compared to wrapping with Bio-Shield paper
- Manufactured and packaged in a ISO 8 cleanroom environment
- Certificates of Conformance sent with shipment
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Kordelzug | |
Ja | |
Zellulose | |
Ja |
COC | |
Blau | |
Dampfsterilisierung | |
Unsteril | |
135 °C |