Learn More
Keystone Cleanroom Products 2-Ply BHD Autoclave Bags with Tyvek™ Drawstring Closure
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17795249 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
4 x 1 in.
4 x 2 in.
6 x 1 in.
6 x 2 in.
8 x 1 in.
8 x 3 in.
10 x 2 in.
10 x 3 in.
Kapazität (metrisch):
118 mL
177 mL
237 mL
295 mL
591 mL
710 mL
887 mL
Packungsgröße:
500 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Kapazität (metrisch) unitSize
17795249 6 x 1 in. 177 mL 500 Stück
17785249 4 x 1 in. 118 mL 500 Stück
17705259 8 x 1 in. 237 mL 500 Stück
17725259 4 x 2 in. 237 mL 500 Stück
17735259 6 x 2 in. 295 mL 500 Stück
17745259 10 x 2 in. 591 mL 500 Stück
17755259 8 x 3 in. 710 mL 500 Stück
17765259 10 x 3 in. 887 mL 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17795249 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. BNWBG0106D2P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Designed for the steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. The bags can be aseptically opened without having to cut, or the removal of particulate generating autoclave tape.
  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
  • Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
  • Senkt Arbeitskosten
  • Reiß- und durchstechfest
  • Effektive 2-lagige Mikrobenbarriere
  • Dampfsterilisationsanzeige – autoklavierbar bis 135 °°C
  • Deutliche Prozessverbesserung im Vergleich zu Verpackung mit Bio-Shield Papier
  • Hergestellt und verpackt in einer gemäß ISO 8 kontrollierten Reinraumumgebung
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Kordelzug
Farbe Blau
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Material Zellulose
Sterilität Unsteril
Latexfrei Ja
Temperaturbereich (metrisch) 135 °C
Abmessungen (L x B) 6 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Produkttyp Autoclave Bag
Kapazität (angloamerikanisch) 6 oz.
Kapazität (metrisch) 177 mL
Länge (metrisch) 15,2 cm
Breite (metrisch) 2,54 cm