Learn More
2-Cyan-3-fluorbenzolboronsäurepinakolester, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15477336
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge unitSize
15477336 250 mg 250 Milligramm
15467336 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15477336 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62371.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 765916-91-4
Summenformel C13H15BFNO2
Molekulargewicht (g/mol) 247.076
InChI-Schlüssel TXGKJULMHJEZTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-cyano-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester, benzonitrile, 2-fluoro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-cyano-3-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-cyano-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 6-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile
PubChem CID 22273603
IUPAC-Name 2-Fluor-6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Benzonitril
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=CC=C2)F)C#N
Spécification
Chemischer Name oder Material 2-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Formelmasse 247.07
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.