accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 765916-91-4

BOOH3CCH3H3CH3CFN

CAS RN 765916-91-4

IUPAC Name: 2-fluoro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
Synonyme: 2-fluoro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 247.08
Summenformel: C13H15BFNO2
InChi Key: TXGKJULMHJEZTA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(C#N)C(F)=CC=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern