Learn More
2,4-Diamino-5-fluorchinazolin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline |
| Schmelzpunkt | 245°C to 248°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 3590571 |
| Synonym | 2,4-diamino-5-fluoroquinazoline, 5-fluoro-2,4-diaminoquinazoline, 5-fluoro-2,4-quinazolinediamine, 2,4-quinazolinediamine, 5-fluoro, 2,4-quinazolinediamine,5-fluoro, 5-fluoro-quinazoline-2,4-diamine, pubchem6314, fluoroquinazolinediamine, zlchem 1102, acmc-1ca7i |
| Formelmasse | 178.17 |
| Reinheit (%) | 97% |