accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 119584-70-2

H2NNNH2FN

CAS RN 119584-70-2

IUPAC Name: 5-fluoroquinazoline-2,4-diamine
Synonyme: 5-fluoroquinazoline-2,4-diamine
Molekulargewicht (g/mol): 178.17
Summenformel: C8H7FN4
InChi Key: ZFIDHZVBIBPRBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=NC(N)=C2C(F)=CC=CC2=N1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern