Beschreibung
- Der Puffer XT-R ist ein gebrauchsfertiger Strep-Tactin™XT Regenerationspuffer, der Magnesiumchlorid enthält, um Biotin aus der modifizierten Biotin-Bindungstasche von Strep-Tactin™XT nach der Elution von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen in einer kompetitiven Weise zu verdrängen.
- Bitte beachten Sie, dass Puffer XT-R nicht für Strep-Tactin™ geeignet ist.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Ready-to-use |
| Konzentration | 10X |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proteinaufreinigung |
| Physikalische Form | Solution |
| Menge | 1 x 250 ml |
| Lösungstyp | Buffer |
| Zusammensetzung | Solution |
| Güte | Molekularbiologie |
Nur für Forschungszwecke.