Learn More
Bochem™ Propellerrührer aus 18/10 Edelstahl mit 4 festen Blättern
Artikelnummer. 10336341
Click to view available options
Länge (metrisch):
300 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10336341
Marke: Bochem™ 9004
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Homogenisierung und Suspendieren
Enthält 4 feststehende Klingen
Länge (metrisch) 300 mm
Menge Je 1
Typ Propeller-Rührer