Learn More
Bochem™ Propellerrührer aus 18/10 Edelstahl mit 4 festen Blättern
Click to view available options
Länge (metrisch):
300 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 50 mm |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 8 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Homogenisierung und Suspendieren |
| Enthält | 4 feststehende Klingen |
| Länge (metrisch) | 400 mm |
| Menge | Je 1 |
| Typ | Propeller-Rührer |