Learn More
Bochem™ Propellerrührer aus 18/10 Edelstahl mit 3 festen Blättern
Marke: Bochem™ 9105
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Spezifikation
50 mm | |
Ideal für Homogenisierung und Suspendieren | |
500 mm | |
Propeller-Rührwerk |
8 mm | |
3 feststehende Klingen | |
Je 1 |