Learn More
Bochem™ Propellerrührer aus 18/10 Edelstahl
31.60 CHF - 37.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mischen von Medien mit geringer und mittlerer Viskosität |
---|---|
Länge (metrisch) | 500 mm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10060781
|
Bochem™
9058 |
100 mm |
31.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15256427
|
Bochem™
9012 |
70 mm |
37.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Mischen von Medien mit geringer und mittlerer Viskosität | |
500 mm |