Learn More
Bochem™ Einseitige Chemikalienlöffel aus 18/10 Edelstahl
Aus Edelstahl 18/10
4.75 CHF - 7.50 CHF
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Produkttyp | Chemikalienlöffel |
Außendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
Griffmaterial | Edelstahl (18/10) |
Material | Edelstahl (18/10) |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10146500
|
Bochem™
3450 |
120 mm |
4.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10409870
|
Bochem™
3452 |
180 mm |
5.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10330581
|
Bochem™
3451 |
150 mm |
5.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10588842
|
Bochem™
3453 |
210 mm |
6.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10598842
|
Bochem™
3455 |
300 mm |
7.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Einseitiger Chemikalienlöffel
- 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Je 1 | |
5 mm | |
Edelstahl (18/10) |
Chemikalienlöffel | |
Edelstahl (18/10) |