Learn More
Bochem™ Einseitige Chemikalienlöffel aus 18/10 Edelstahl
Aus Edelstahl 18/10
Marke: Bochem™ 3452
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Einseitiger Chemikalienlöffel
- 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Je 1 | |
5 mm | |
Edelstahl (18/10) |
Chemikalienlöffel | |
Edelstahl (18/10) | |
180 mm |