Learn More
Bochem™ Abdampfschalen mit Kontaktboden aus 18/10 Edelstahl
Marke: Bochem™ 8563
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Flache und hohe Form erhältlich.Hohe Form verfügt über Kontaktboden für Heizplatten und Magnetrührer.
Form: Hoch
Volumen: 1000mL
φ/H: 140/70mm
Spezifikation
Flach | |
Edelstahl | |
Abdampfschale | |
140 mm |
1000 mL | |
Rund | |
75 mm |