Learn More
Bochem™ Abdampfschalen mit Kontaktboden aus 18/10 Edelstahl
50.00 CHF - 74.45 CHF
Spezifikation
Bodenform | Flach |
---|---|
Material | Edelstahl |
Form | Rund |
Typ | Abdampfschale |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10271111
|
Bochem™
8563 |
1000 mL |
74.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10027570
|
Bochem™
8562 |
500 mL |
50.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Flache und hohe Form erhältlich.Hohe Form verfügt über Kontaktboden für Heizplatten und Magnetrührer.
Form: Hoch
Volumen: 1000mL
φ/H: 140/70mm
Spezifikation
Flach | |
Edelstahl | |
Rund | |
Abdampfschale |