Learn More
Corning™ Unbehandelte Cycloolefin-Copolymer-Platten, 1536 Wells
Nicht sterile Mikrotiterplatten haben eine glatte Oberseite und einen durchsichtigen, flachen Boden.
Marke: Corning™ 4560
Additional Details : Gewicht : 4.71736kg
Beschreibung
- Niedrige Basis
- Ohne Logo oder Schriftzug
- Mit Barcode
- Ohne Deckel
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
Ohne Deckel | |
Nicht behandelt | |
Cycloolefin-Copolymer | |
8 μl | |
Unbehandelt | |
Für höhere Empfindlichkeit | |
20/Packung |
Standard | |
32 x 48 | |
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden | |
1536 | |
Nicht steril | |
Flach | |
100/Karton | |
20/Packung |