Learn More
Corning™ Unbehandelte Cycloolefin-Copolymer-Platten, 1536 Wells
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Menge:
10 St./Packung
20/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Niedrige Basis
- Ohne Logo oder Schriftzug
- Mit Barcode
- Ohne Deckel
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Inklusive Barcode |
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Kulturfläche | 0,03 cm2 |
| Array | 32 x 48 |
| Bindungsart | Nicht behandelt |
| Farbe | Schwarz, Mit durchsichtigem Boden |
| Produkttyp | 1536-Well Assay-Mikrotiterplatten |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Automatisierte Spender |
| Material | Cycloolefin Copolymer |
| Mehr anzeigen |