Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclaveable Wrapper
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclaveable Wrapper provides an excellent bacterial, and microbial barrier for superior performance post steam sterilization
1475.00 CHF - 1830.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung (COC) |
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisierung |
Material | HDPE |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17728537
|
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET1515 |
15 x 15 in. |
1830.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17708547
|
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET4040 |
40 x 40 in. |
1475.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Tyvek™ Tubing is breathable while providing an excellent bacterial, and microbial barrier for superior performance post steam sterilization
- Lint Free (Helmke Drum)- No airborne particulates are generated during its use as sterilization packaging
- Clean and consistently cut using an automated CAD system per ISO 8 Requirements
- Heat sealed and packaged in an ISO 6 Controlled Clean Room.
- Designed for Steam Sterilization
- Recommended for Use with a Heat Sealer
- Hydrophobic
- Resists Tearing and Punctures
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
HDPE |
Konformitätsbescheinigung (COC) | |
Dampfsterilisierung |