Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ autoklavierbare Verpackung
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Beschreibung
- Tyvek Schläuche™ sind atmungsaktiv und bieten eine hervorragende bakterielle und mikrobielle Barriere für eine hervorragende Leistung nach der Dampfsterilisation
- Fusselfrei (Helmke-Trommel) - Während der Verwendung als Sterilisationsverpackung entstehen praktisch keine Schwebstoffe in der Luft
- Sauberes und konsistenter Schnitt mit einem automatisierten CAD-System gemäß ISO 8-Anforderungen
- Heißversiegelt und verpackt in einem gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraum.
- Entwickelt für die Dampfsterilisation
- Empfohlen für die Verwendung mit einem Heißversiegeler
- Hydrophob
- Widerstandsfähig gegen Reißen und Durchstechen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 1422A Tyvek™ |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung (COC) |
| Verschlusstyp | Keine |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisierung |
| Material | Tyvek |
| Sterilität | Nicht steril |
| Latexfrei | Ja |
| Mehr anzeigen |