Learn More
14-3-3 sigma/Stratifin Antibody, PE, R&D Systems™
Artikelnummer. 18610496 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
18610496 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18610496 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP299630PE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
14-3-3 sigma/Stratifin Polyclonal specifically detects 14-3-3 sigma/Stratifin in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen 14-3-3 sigma/Stratifin
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PE
Verdünnung ELISA
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Produktlinie Novus