Learn More
Ratiolab™ Gittereinsätze 136 x 136 mm für Kryo-Boxen
Ein Zubehör für den sicheren Transport und die sichere Lagerung von Produkten unter Gefrierbedingungen.
Marke: Ratiolab™ 5120132
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Ultra-niedrigtemperaturbeständige Kartonkonstruktion
- Für die Probenlagerung
- Temperaturbeständig bis −80 °C
- Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
10/Packung | |
Temperaturbeständig bis zu −80°C | |
136 mm |
Pappe | |
40 mm | |
136 mm |