Learn More
Ratiolab™ Gittereinsätze 136 x 136 mm für Kryo-Boxen
Artikelnummer. p-7159176
Click to view available options
Array:
5 x 5
5 x 5 mm
7 x 7
7 x 7 mm
8 x 8
Höhe (metrisch):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10354103
Marke: Ratiolab™ 5120120
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein Zubehör für den sicheren Transport und die sichere Lagerung von Produkten unter Gefrierbedingungen.
  • Ultra-niedrigtemperaturbeständige Kartonkonstruktion
  • Für die Probenlagerung
  • Temperaturbeständig bis −80 °C
  • Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Menge 10/Packung
Material Pappe
Produkttyp Gittereinsatz für Kryo-Box
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tiefkühllagerung/Transport
Lagerungsbedingungen Temperaturbeständig bis zu −80°C
Höhe (metrisch) 30 mm
Breite (metrisch) 136 mm
Länge (metrisch) 136 mm
Array 5 x 5