Learn More
Helios Italquartz 1234 DIN Standard Crucibles, Transparent
1234 DIN standard crucibles constructed of transparent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
Marke:  Helios Italquartz 63P00522
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15838064
  • 131.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchsichtig
  • Entspricht der 1234 DIN-Norm
  • Chemisch inert
  • Ausgezeichnet elektrisch isolierend
  • Ausgezeichnete Robustheit und Haltbarkeit
  • Außergewöhnliche thermische Stabilität im Vergleich zu Glas
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Quarz
35 mm
1234 DIN-Standardtiegel
Modell CR 62
24 ccm
44 mm