Learn More
Helios Italquartz 1234 DIN Standard Crucibles, Transparent
1234 DIN standard crucibles constructed of transparent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
119.00 CHF - 159.00 CHF
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Material Quarz
Product Type Specs 1234 DIN-Standardtiegel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 16
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15898044
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Helios Italquartz
63P00501
6 ccm 30 mm 19 mm
119.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15808054
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Helios Italquartz
63P00502
11 ccm 35 mm 22 mm
126.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15818054
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Helios Italquartz
63P00503
15 ccm 40 mm 25 mm
129.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15828054
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Helios Italquartz
63P00504
25 ccm 45 mm 28 mm
136.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15838054
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Helios Italquartz
63P00505
29 ccm 50 mm 32 mm
145.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15848054
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Helios Italquartz
63P00506
50 ccm 60 mm 38 mm
150.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15858054
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Helios Italquartz
63P00507
85 ccm 70 mm 44 mm
159.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15868054
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Helios Italquartz
63P00511
15 ccm 35 mm 28 mm
122.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15878054
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Helios Italquartz
63P00512
20 ccm 40 mm 32 mm
129.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15888054
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Helios Italquartz
63P00513
38 ccm 45 mm 36 mm
138.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15898054
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Helios Italquartz
63P00514
49 ccm 50 mm 40 mm
148.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15808064
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Helios Italquartz
63P00515
90 ccm 60 mm 48 mm
152.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15818064
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Helios Italquartz
63P00516
150 ccm 70 mm 56 mm
151.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15828064
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Helios Italquartz
63P00521
15 ccm 30 mm 38 mm
122.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15838064
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Helios Italquartz
63P00522
24 ccm 35 mm 44 mm
131.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15848064
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Helios Italquartz
63P00523
40 ccm 40 mm 50 mm
136.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparent
  • Conform to 1234 DIN Standard
  • Chemically inert
  • Excellent electrical insulation
  • Excellent strength and durability
  • Exceptional thermal stability compared to glass
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Quarz
1234 DIN-Standardtiegel