Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Fläschchen-Kit mit Bördelkappe, Klarglas, Aluminiumkappe, Silikon-/PTFE-Septum
Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.
44.20 CHF - 74.08 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe | Durchsichtig lackiert |
---|---|
Material (Auskleidung) | Silikon/PTFE |
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) | 11.6 mm |
Material | Glas |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Marking Spot | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Marking Spot | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11880892
|
Fisherbrand™
|
Mit Beschriftungsfeld, 1,3 mm Dicke, 45° Shore A | Ja |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12940911
|
Fisherbrand™
|
Mit Beschriftungsfeld, geschlitzt, 1,5 mm Dicke, 55° Shore A | Ja |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
10406552
|
Fisherbrand™
|
1,3 mm Dicke, 45° Shore A | Nein |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- ND11
- Glas
- Durchsichtig
- 1.5 ml
- Bördelverschluss
- Mittelloch
- Aluminium
- Silikon/PTFE
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Durchsichtig lackiert | |
Durchsichtig | |
Glas | |
100 | |
Bördelverschluss |
Silikon/PTFE | |
11.6 mm | |
2 ml | |
Aluminium | |
32 mm |