Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Fläschchen-Kit mit Bördelkappe, Klarglas, Aluminiumkappe, Silikon-/PTFE-Septum
Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.32000kg
Beschreibung
- ND11
- Glas
- Durchsichtig
- 1,5 ml
- Bördelverschluss
- Mittelloch
- Aluminium
- Silikon/PTFE
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Durchsichtig lackiert | |
Silikon/PTFE | |
11.6 mm | |
2 ml | |
Aluminium | |
32 mm |
1,3 mm Dicke, 45° Shore A | |
Durchsichtig | |
Glas | |
100 | |
Bördelverschluss | |
Nein |