Learn More
Sartorius™ Nicht-sterile Membranfilter aus Cellulosenitrat (CN), Serie 11301
11301 Series Non-Sterile Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filters are hydrophilic, have high flow rates thanks to their symmetrical structure, and are compatible with aqueous solutions (pH 4 – 8), hydrocarbons, and several other organic solvents.
Marke: Sartorius™ 11301--70------G
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Beschreibung
- High, non-specific absorption
- Hydrophilic, with high flow rates
- Available in a range of pore sizes and diameters
- Ideal for several laboratory applications including particle retention, cell capture, cell retention, and cell filtration
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Membranfilter | |
Cellulosenitrat | |
8 μm | |
750 ml/min/cm2/bar | |
25/Packung | |
5 mil | |
Membranfilter | |
70 mm |
Gehäuse 0.3bar | |
Single-use | |
Disc | |
Cellulosenitrat | |
Unsteril | |
Für viele allgemeine Laboranwendungen, bei denen eine Membran mit einer hohen unspezifischen Adsorption geeignet ist | |
25 Pk. | |
130 μm | |
2.8 in. | |
70 mm |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P230-Feucht halten mit .
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P372-Explosionsgefahr bei Brand.
- P375-Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.