Learn More
Sartorius™ Nicht-sterile Membranfilter aus Cellulosenitrat (CN), Serie 11301
11301 Series Non-Sterile Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filters are hydrophilic, have high flow rates thanks to their symmetrical structure, and are compatible with aqueous solutions (pH 4 – 8), hydrocarbons, and several other organic solvents.
137.00 CHF - 665.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Single-use |
---|---|
Flussrate | 750 ml/min/cm2/bar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für viele allgemeine Laboranwendungen, bei denen eine Membran mit einer hohen unspezifischen Adsorption geeignet ist |
Material (Membran) | Cellulosenitrat |
Porengröße | 8 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10305051
|
Sartorius™
11301-100------N |
100 mm | 100 Pk. |
665.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10179800
|
Sartorius™
11301-100------G |
100 mm | 25 Pk. |
221.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10067960
|
Sartorius™
11301--25------N |
25 mm | 100 Pk. |
137.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10022371
|
Sartorius™
11301--37------N |
37 mm | 100 Pk. |
177.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10133751
|
Sartorius™
11301--70------G |
70 mm | 25 Pk. |
144.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- High, non-specific absorption
- Hydrophilic, with high flow rates
- Available in a range of pore sizes and diameters
- Ideal for several laboratory applications including particle retention, cell capture, cell retention, and cell filtration
Spezifikation
Single-use | |
Für viele allgemeine Laboranwendungen, bei denen eine Membran mit einer hohen unspezifischen Adsorption geeignet ist | |
8 μm | |
130 μm |
750 ml/min/cm2/bar | |
Cellulosenitrat | |
Unsteril | |
Membranfilter |