missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ 10nm Streptavidin Gold Conjugate (10OD)
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,2 ml
1 ml
Packungsgröße:
0.20 Milliliter
1 Milliliter
Beschreibung
InnovaCoat GOLD nanoparticles have a proprietary surface coating which covalently binds antibodies, proteins, peptides or any other biomolecule with free amine groups to form highly stable conjugates. The surface coating can withstand the most extreme conditions (e.g. 2.5M NaOH at 70°C for 2 hours), making InnovaCoat™ GOLD an ideal reagent for a wide range of applications.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 ml |
| Inhalt und Lagerung | 4°C Do not freeze. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur