Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoclaveable Wrapper Small
Provides an excellent bacterial barrier for superior performance post steam sterilization. Cut using an automated CAD system in ISO 8 and made from DuPont 1073B Medical Grade Tyvek.
Marke: Keystone Cleanroom Products MGTVKSHEET0306
Beschreibung
- Entwickelt für die Dampfsterilisation
- Empfohlen für die Verwendung in Verbindung mit einer sekundären Tyvek™-Sterilisationstasche
- Hydrophob
- Ausgezeichnete mikrobielle Barriere
- Widerstandsfähig gegen Reißen und Durchstechen
- Fussel-Frei - Kategorie (Helmke-Trommel)
- In einer Reinraumumgebung der ISO Klasse 6 hergestellt und verpackt
- Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Keine | |
Ja | |
Pharmazeutische Geräte | |
Unsteril | |
Dampf- | |
<125°C | |
6 in. | |
3 in. | |
Sterilization Wrap |
COC | |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
Tyvek | |
Yes | |
<250°F | |
6 x 3 in. | |
15,2 cm | |
7,6 cm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Autoclave Essentials aufstocken
Sparen Sie bis zu 80% bei einer Reihe von Autoklavenprodukten.Aktionscode: 24153Gültig bis zum: 2025-09-26
Neues Angebot Jetzt kaufen