Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoclaveable Wrapper Small
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17708447 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 8 in.
18 x 5 in.
3 x 2 in.
3 x 3 in.
36 x 5 in.
36 x 8 in.
4 x 4 in.
6 x 3 in.
6 x 4 in.
6 x 6 in.
7 x 7 in.
7,5 x 7,5 in.
8 x 8 in.
Packungsgröße:
2000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17708447
Marke: Keystone Cleanroom Products MGTVKSHEET0606
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Provides an excellent bacterial barrier for superior performance post steam sterilization. Cut using an automated CAD system in ISO 8 and made from DuPont 1073B Medical Grade Tyvek.
  • Entwickelt für die Dampfsterilisation
  • Empfohlen für die Verwendung in Verbindung mit einer sekundären Tyvek™-Sterilisationstasche
  • Hydrophob
  • Ausgezeichnete mikrobielle Barriere
  • Widerstandsfähig gegen Reißen und Durchstechen
  • Fussel-Frei - Kategorie (Helmke-Trommel)
  • In einer Reinraumumgebung der ISO Klasse 6 hergestellt und verpackt
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Keine
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Geräte
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Latexfrei Yes
Sterilisationsmethode Dampf-
Temperaturbereich (angloamerikanisch) <250°F
Temperaturbereich (metrisch) <125°C
Abmessungen (L x B) 6 x 6 in.
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Länge (metrisch) 15,2 cm
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Breite (metrisch) 15,2 cm
Produkttyp Sterilization Wrap