missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
PUMA Monoclonal antibody specifically detects PUMA in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PUMA |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | SR1298 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Zusammensetzung | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Gen-Alias | BCL2 binding component 3, bcl-2-binding component 3, JFY1, JFY-1, p53 up-regulated modulator of apoptosis, PUMAFLJ42994 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | A synthesized peptide derived from human PUMA (Uniprot #: Q9BXH1) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?