Learn More
Hamilton™ 1002TLL 2,5 ml PSD/8, PTFE
Setzen Sie Maßstäbe für Qualität und Zuverlässigkeit.
Marke: Hamilton™ 9880-40
Additional Details : Gewicht : 0.06300kg
Beschreibung
- Die Lebensdauer der Spritze ist außergewöhnlich, wenn sie in Verbindung mit Hamilton™ Präzisions-Spritzenantrieben verwendet wird
- Ermöglicht eine präzise Handhabung von Flüssigkeiten
- Gasdicht für leckfreie Leistung
Spezifikation
2.5 ml |