Learn More
Hamilton™ 1002TLL 2,5 ml PSD/8, PTFE
Artikelnummer. p-8543014
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10098390
Marke: Hamilton™ 81322
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Setzen Sie Maßstäbe für Qualität und Zuverlässigkeit.
  • Die Lebensdauer der Spritze ist außergewöhnlich, wenn sie in Verbindung mit Hamilton™ Präzisions-Spritzenantrieben verwendet wird
  • Ermöglicht eine präzise Handhabung von Flüssigkeiten
  • Gasdicht für leckfreie Leistung
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 10.3 mm
Produkttyp Spritzennadel
Max. Druck 13.8 bar
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Modell 1001
Menge 1/Pckg.
Volumen (metrisch) 1 ml
Anschlusstyp Luer-Lock