Learn More
Wheaton™ 1 ml graduierte LDPE-Pasteurpipette
Pasteurpipette für einfache und sichere Flüssigkeitsmessung und -übertragung.
93.75 CHF - 233.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Saugvolumen (metrisch) | 3,5 ml |
Kalibriert | Nein |
Außendurchmesser (metrisch) | 4,5 mm |
Abmessungen (L x B) | 150 x 4,5 mm |
Produktcode | Marke | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16494989
|
Wheaton™
711115 |
Großpackungsbeutel |
199.00 CHF
3000 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16475009
|
Wheaton™
726129 |
Einzeln verpackt |
93.75 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16464999
|
Wheaton™
711117S/10 |
10/Pckg. |
233.00 CHF
1500 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16474999
|
Wheaton™
711117S/20 |
20/Pckg. |
221.00 CHF
1500 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Für Flüssigkeitstransfer
- Entwickelt, um eine sichere Probenübertragung zu gewährleisten
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Nein | |
150 x 4,5 mm | |
43,5 μl | |
Gegossen | |
1 ml | |
Ja |
3,5 ml | |
4,5 mm | |
LDPE | |
Ja | |
Saugbalg | |
150 mm |