Learn More
Wheaton™ 1 ml graduierte LDPE-Pasteurpipette
Pasteurpipette für einfache und sichere Flüssigkeitsmessung und -übertragung.
Marke: Wheaton™ 711117S/10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Flüssigkeitstransfer
- Entwickelt, um eine sichere Probenübertragung zu gewährleisten
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Nein | |
4,5 mm | |
LDPE | |
43,5 μl | |
Gegossen | |
10/Pckg. | |
150 mm |
3,5 ml | |
CE-Zeichen | |
150 x 4,5 mm | |
Steril | |
Ja | |
Saugbalg | |
1 ml | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ 1 ml graduierte LDPE-Pasteurpipette > Verpackung: 10/Packung; steril
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur