missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Cyanmethyl-2-(4-cyanphenyl)-4,5-dicyanimidazol, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15421226
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15421226 1 g 1 Gramm
15441226 250 mg 250 Milligramm
15431226 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15421226 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54469.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1347815-43-3
Summenformel C14H6N6
Molekulargewicht (g/mol) 258.244
MDL-Nummer MFCD20265274
InChI-Schlüssel OAMIMEALBFOHIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyanomethyl-2-4-cyanophenyl-4,5-dicyanoimidazole, 1-cyanomethyl-2-4-cyanophenyl imidazole-4,5-dicarbonitrile
PubChem CID 73995824
IUPAC-Name 1-(Cyanomethyl)-2-(4-Cyanophenyl)Imidazol-4,5-Dicarbonitril
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)C2=NC(=C(N2CC#N)C#N)C#N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Cyanomethyl-2-(4-cyanophenyl)-4,5-dicyanoimidazole
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 258.24
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.