accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1347815-43-3

NNNNNN

CAS RN 1347815-43-3

IUPAC Name: 1-(cyanomethyl)-2-(4-cyanophenyl)-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Synonyme: 1-(cyanomethyl)-2-(4-cyanophenyl)imidazole-4,5-dicarbonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 258.24
Summenformel: C14H6N6
InChi Key: OAMIMEALBFOHIE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N#CCN1C(=NC(C#N)=C1C#N)C1=CC=C(C=C1)C#N
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern