Learn More
1-Chlormethyl-4-n-Octylbenzol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7031879
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15425917
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33122.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40016-26-0
Summenformel C15H23Cl
Molekulargewicht (g/mol) 238.80
MDL-Nummer MFCD12923001
InChI-Schlüssel ZVHWQQPJHLSYKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloromethyl-4-octylbenzene, 4-octylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-n-octylbenzene
PubChem CID 12253177
IUPAC-Name 1-(chlormethyl)-4-octylbenzol
SMILES CCCCCCCCC1=CC=C(CCl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloromethyl-4-n-octylbenzene
Menge 250 mg
Formelmasse 238.8
Reinheit (%) 96%