accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 40016-26-0

H3CCl

CAS RN 40016-26-0

IUPAC Name: 1-(chloromethyl)-4-octylbenzene
Synonyme: 1-(chloromethyl)-4-octylbenzene
Molekulargewicht (g/mol): 238.8
Summenformel: C15H23Cl
InChi Key: ZVHWQQPJHLSYKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCC1=CC=C(CCl)C=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern