missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Chlormethyl-4-n-Octylbenzol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15425917
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15425917

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33122.MD

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 40016-26-0
Summenformel C15H23Cl
Molekulargewicht (g/mol) 238.80
MDL-Nummer MFCD12923001
InChI-Schlüssel ZVHWQQPJHLSYKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloromethyl-4-octylbenzene, 4-octylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-n-octylbenzene
PubChem CID 12253177
IUPAC-Name 1-(chlormethyl)-4-octylbenzol
SMILES CCCCCCCCC1=CC=C(CCl)C=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Chloromethyl-4-n-octylbenzene
Menge 250 mg
Formelmasse 238.8
Reinheit (%) 96%

RUO – Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt