Learn More
(+/-)-1-Boc-2-(aminomethyl)-pyrrolidin, tech. 85 %
Artikelnummer. 15467745
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15467745
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H28650.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 177911-87-4
Summenformel C10H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.282
MDL-Nummer MFCD01317793
InChI-Schlüssel SOGXYCNKQQJEED-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, +/--2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, 1-boc-2-aminomethyl-pyrrolidine, 1-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, 1-n-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, 2-aminomethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-aminomethyl pyrrolidine, 1-boc-2-aminomethylpyrrolidine
PubChem CID 2756484
IUPAC-Name Tert-Butyl 2-(Aminomethyl)Pyrrolidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 200.28
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch