accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 177911-87-4

CH3H3CCH3OON(R)H3N

CAS RN 177911-87-4

IUPAC Name: [(2R)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrrolidin-2-yl]methanaminium
Synonyme: [(2R)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl]methanaminium
Molekulargewicht (g/mol): 201.29
Summenformel: C10H21N2O2
InChi Key: SOGXYCNKQQJEED-MRVPVSSYSA-O
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H]1C[NH3+]
Güte 
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern