Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/8 Zoll Graphit/Vespel-Anschlüsse
Bieten leckagefreie Systemanschlüsse. Trajan Scientific and Medical 1/8 Zoll-Graphit-/Vespel-Anschlüsse führen zu einer verbesserten Chromatographie für Nicht-MS-Systeme.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 072628
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15248873
  • 55.85 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Anwenderfreundlich
  • Bildet eine zuverlässige Abdichtung
  • Wiederverwendbar
  • Weiches Material, schmiegt sich sanft an die Kapillarsäule an
  • Geringe Emissionen
  • Verbundstoff aus Graphit und Vespel
  • Mechanisch robustes, hartes Material mit langer Lebensdauer
  • Geht mit der Kapillarsäule eine feste Verbindung ein
Spezifikation
Spezifikation
6.4 x 6.6 mm
6.4 mm
6.6 mm
1.2 mm
Gaschromatographie
100 % Graphit
Graphitr Verringerungsferrule 1/8 Zoll Anschluss 1.2 mm x 6.4 mm x 6.6 mm