Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/8 Zoll Graphit/Vespel-Anschlüsse
Bieten leckagefreie Systemanschlüsse. Trajan Scientific and Medical 1/8 Zoll-Graphit-/Vespel-Anschlüsse führen zu einer verbesserten Chromatographie für Nicht-MS-Systeme.
55.85 CHF - 83.70 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie
Breite (metrisch) 6.4 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Material Innendurchmesser (metrisch) Breite (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Innendurchmesser (metrisch) Breite (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15248873
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Trajan Scientific and Medical™
072628
100 % Graphit 1.2 mm 6.4 mm 6.6 mm
55.85 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15218903
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Trajan Scientific and Medical™
072670
15 % Graphit, 85 % Vespel Keine Bohrung 6.4 mm 7.4 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15228903
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Trajan Scientific and Medical™
0726700
15 % Graphit, 85 % Vespel 2.4 mm 6.4 mm 7.4 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12726358
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Trajan Scientific and Medical™
0726701
15 % Graphit, 85 % Vespel 1.53 mm 6.4 mm 7.4 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Anwenderfreundlich
  • Bildet eine zuverlässige Abdichtung
  • Wiederverwendbar
  • Weiches Material, schmiegt sich sanft an die Kapillarsäule an
  • Geringe Emissionen
  • Verbundstoff aus Graphit und Vespel
  • Mechanisch robustes, hartes Material mit langer Lebensdauer
  • Geht mit der Kapillarsäule eine feste Verbindung ein
Spezifikation
Spezifikation
Gaschromatographie
6.4 mm