Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/8 Zoll Graphit/Vespel-Anschlüsse
Bieten leckagefreie Systemanschlüsse. Trajan Scientific and Medical 1/8 Zoll-Graphit-/Vespel-Anschlüsse führen zu einer verbesserten Chromatographie für Nicht-MS-Systeme.
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 072670
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Anwenderfreundlich
- Bildet eine zuverlässige Abdichtung
- Wiederverwendbar
- Weiches Material, schmiegt sich sanft an die Kapillarsäule an
- Geringe Emissionen
- Verbundstoff aus Graphit und Vespel
- Mechanisch robustes, hartes Material mit langer Lebensdauer
- Geht mit der Kapillarsäule eine feste Verbindung ein
Spezifikation
6.4 x 7.4 mm | |
6.4 mm | |
7.4 mm | |
Keine Bohrung |
Gaschromatographie | |
15 % Graphit, 85 % Vespel | |
Graphit Vespel-Ferrule ohne Bohrung 1/8 Zoll Anschluss 6.4 mm x 7.4 mm |