Learn More
1,4-Cyclohexandiol, Gemisch aus cis und trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10000880
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,4-Cyclohexandiol, Gemisch aus cis und trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10000880 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Kunststoffflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10000880
Marke: Thermo Scientific Acros 111151000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 556-48-9 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 556-48-9
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00001448,MFCD00063612,MFCD00075462
InChI-Schlüssel VKONPUDBRVKQLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-cyclohexanediol, cis-1,4-cyclohexanediol, trans-1,4-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,4-diol, quinitol, 1,4-cyclohexanediol, trans, cis-cyclohexane-1,4-diol, 1,4-cyclohexanediol, cis, trans-1,4-dihydroxycyclohexane, cis-1,4-dihydroxycyclohexaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11162
IUPAC-Name Cyclohexan-1,4-Diol
SMILES OC1CCC(O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Cyclohexanediol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 98°C to 102°C
Siedepunkt 150°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 65°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H10(OH)2
Menge 100 g
Beilstein 06, IV, 5209
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0470634 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer111150250,111151000
ChargennummerA0407597 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer111150250,111151000
ChargennummerA0419777 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2022 Artikelnummer111150250,111151000
Name des Produkts
1,4-Cyclohexandiol, Gemisch aus cis und trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >