Learn More
1,4-Cyclohexandiol, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,4-Cyclohexanediol, cis + trans, is used as a chemical, organic, pharmaceutical intermediate. It is also used as an important intermediate for manufacturing of anti-Cancer and anti-Infective Drugs - dihydroartemisinin and dihydroartemisitene dimers. It is also used in co polyester resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,4-Cyclohexandiol, cis + trans, wird als chemisches, organisches und pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird auch als wichtiges Zwischenprodukt für die Herstellung von Krebs- und antiinfektiösen Arzneimitteln, etwa Dihydroartemisinin und Dihydroartemisiten-Dimeren, verwendet. Es wird auch in Copolyesterharzen verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Wasser sehr löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und starken Säuren fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Cyclohexanediol |
| Namenshinweis | cis + trans |
| Schmelzpunkt | 98°C to 103°C |
| Siedepunkt | 149°C to 151°C (20 mmHg) |
| Flammpunkt | 65°C (149°F) |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 2036658 |
| Löslichkeitsinformationen | It is highly soluble in water. |
| Formelmasse | 116.16 |
| Reinheit (%) | 98% |