Learn More
1,1,4,4-Tetramethyl-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin, technischer Güte, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10406003
Verfügbar ab: 18-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,1,4,4-Tetramethyl-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin, technischer Güte, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10406003
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10406003
Marke: Thermo Scientific Maybridge TL00201EE
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 6683-46-1
Summenformel C14H20
Molekulargewicht (g/mol) 188.31
MDL-Nummer MFCD00052728
InChI-Schlüssel CCQKWSZYTOCEIB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81186
IUPAC-Name 1,1,4,4-Tetramethyl-2,3-dihydronaphthalen
SMILES CC1(C)CCC(C)(C)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,4,4-Tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Prozentgehaltsbereich 90%
Menge 50 g
Synonym 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 1,1,4,4-tetramethyltetralin, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, naphthalene,1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4tetramethylnaphthalene, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydro naphthalene, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthaline, 1,1,4,4-tetramethyl1,2,3,4-tetrahydro naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl-naphthalene
Formelmasse 188.31
Reinheit (%) 90%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,1,4,4-Tetramethyl-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin, technischer Güte, Thermo Scientific™ >