Learn More
1,1,4,4-Tetramethyl-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin, technischer Güte, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10672135
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10672135 10 g 10 Gramm
10406003 50 g 50 Gramm
10575184 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10672135 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00201EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 6683-46-1
Summenformel C14H20
Molekulargewicht (g/mol) 188.31
MDL-Nummer MFCD00052728
InChI-Schlüssel CCQKWSZYTOCEIB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81186
IUPAC-Name 1,1,4,4-Tetramethyl-2,3-dihydronaphthalen
SMILES CC1(C)CCC(C)(C)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,4,4-Tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Synonym 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 1,1,4,4-tetramethyltetralin, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, naphthalene,1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4tetramethylnaphthalene, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydro naphthalene, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthaline, 1,1,4,4-tetramethyl1,2,3,4-tetrahydro naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl-naphthalene
Formelmasse 188.31
Reinheit (%) 90%